1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole, TRIM
T2982-1G T2982-200MG
TCIAT2982-1GEA 231 EUR InStock
TCIAT2982-1G TCIAT2982-200MG
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole ≥98.0% (par GC)
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041206
Numéro CAS: 25371-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c9357108234b3543d3e55703132e34372e6064&vid=38c9357108234b3543d3e55703132e34372e6064&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité