1,2,5,6-Tétrabromohexane mélange de diastéréoisomères ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2983-5G T2983-25G
TCIAT2983-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAT2983-5G TCIAT2983-25G
1,2,5,6-Tétrabromohexane mélange de diastéréoisomères ≥97.0% (par GC)
1,2,5,6-Tétrabromohexane
Formule: BrH₂CBrCH(CH₂)₂BrCHCH₂Br
Numéro MDL: MFCD00049137
Numéro CAS: 58443-86-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=662eaa80bc552c50437154c6c83f731a2d157e63&vid=662eaa80bc552c50437154c6c83f731a2d157e63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité