Trifluoromethanesulphonanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Phenyl(trifluoromethane)sulphonamide, 1,1,1-Trifluoro-N-phenylmethanesulphonamide
T2985-1G T2985-5G
TCIAT2985-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT2985-1G TCIAT2985-5G
Trifluoromethanesulphonanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Trifluoromethanesulphonanilide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00521820
Numéro CAS: 456-64-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7854fee74e820b1883203fdd98385b2e1118f168&vid=7854fee74e820b1883203fdd98385b2e1118f168&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité