3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropan-1-ol
T2986-1G T2986-5G
TCIAT2986-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAT2986-1G TCIAT2986-5G
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Formule: C₃H₅F₃O
MW: 114,07 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00190649
Numéro CAS: 2240-88-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&vid=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité