Tanshinone IIA ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dan Shen Ketone, 1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione
T2987-10MG T2987-50MG
TCIAT2987-10MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAT2987-10MG TCIAT2987-50MG
Tanshinone IIA ≥97.0% (par HPLC)
Tanshinone IIA
Formule: C₁₉H₁₈O₃
MW: 294,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00238692
Numéro CAS: 568-72-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3926a6d2b29bd82b0984e3d19c5fae695d9f809&vid=c3926a6d2b29bd82b0984e3d19c5fae695d9f809&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 197.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité