2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di-tert-butylmethanimine, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanimine
T2989-1G T2989-5G
TCIAT2989-1GEA 103 EUR InStock
TCIAT2989-1G TCIAT2989-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine
Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216566
Numéro CAS: 29097-52-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=334276ba9aac1c7884ad3edefa725a31477aec73&vid=334276ba9aac1c7884ad3edefa725a31477aec73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité