Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tripropargylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T2992-1G T2992-5G
TCIAT2992-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT2992-1G TCIAT2992-5G
Tripropargylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tripropargylamine


Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008577
Numéro CAS: 6921-29-5
EINECS: 230-038-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a5b52480df370a442b55378ec176b4245d6bdee&vid=3a5b52480df370a442b55378ec176b4245d6bdee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité