3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 3-Trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
T2998-1G T2998-5G
TCIAT2998-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT2998-1G TCIAT2998-5G
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Formule: C6H8ClF3N4
MW: 228,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD09817638
Numéro CAS: 762240-92-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b15f2f9542e62585151ecf406e06c200ab2ac25&vid=1b15f2f9542e62585151ecf406e06c200ab2ac25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité