1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2999-1G T2999-5G
TCIAT2999-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT2999-1G TCIAT2999-5G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Formule: C₈H₁₀N₂
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00047564
Numéro CAS: 3476-89-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26bb13c19dba29334db9a1e45b7989aba7013a8d&vid=26bb13c19dba29334db9a1e45b7989aba7013a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité