N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT3000-5MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAT3000-5ML
N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₁H₁₉NSi
MW: 193,36 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00012192
Numéro CAS: 53215-95-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité