Tris(2-méthoxyphényl)phosphine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3005-1G T3005-5G
TCIAT3005-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT3005-1G TCIAT3005-5G
Tris(2-méthoxyphényl)phosphine ≥97.0% (par HPLC)
Tris(2-méthoxyphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁O₃P
Numéro MDL: MFCD00014892
Numéro CAS: 4731-65-1
EINECS: 225-235-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9f4edabc93b8c2b64780d4abb2639b79de608f5&vid=f9f4edabc93b8c2b64780d4abb2639b79de608f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité