4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3027-5G T3027-25G
TCIAT3027-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT3027-5G TCIAT3027-25G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Numéro MDL: MFCD00155926
Numéro CAS: 10009-25-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd461009b44069110178270846baa42eaa68464&vid=ecd461009b44069110178270846baa42eaa68464&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité