Trimethyl-1,2,4-cyclohexanetricarboxylate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester
T3029-1G T3029-5G
TCIAT3029-1GEA 127 EUR InStock
TCIAT3029-1G TCIAT3029-5G
Trimethyl-1,2,4-cyclohexanetricarboxylate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Trimethyl-1,2,4-cyclohexanetricarboxylate (cis and trans mixture)
Formule: C₁₂H₁₈O₆
MW: 258,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 185855-30-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3538781fe1fc9c23ed830998b4ce8e7e7494f0c0&vid=3538781fe1fc9c23ed830998b4ce8e7e7494f0c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité