4'-(4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-biphénylol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4'-Hydroxybiphenyl-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester, 2-(4'-Hydroxybiphenyl-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3031-1G T3031-5G
TCIAT3031-1GEA 103 EUR InStock
TCIAT3031-1G TCIAT3031-5G
4'-(4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-biphénylol ≥98.0% (par GC)
4'-(4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-biphénylol
Formule: C₁₈H₂₁BO₃
MW: 296,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD22414472
Numéro CAS: 760989-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01dd377d91b021adb46c578c8a37ea50004d8348&vid=01dd377d91b021adb46c578c8a37ea50004d8348&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité