Tiotropium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: rel-(1R,2R,4S,5S,7s)-7-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-9-ium bromide
T3032-50MG T3032-200MG
TCIAT3032-50MGEA 88 EUR InStock
TCIAT3032-50MG TCIAT3032-200MG
Tiotropium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tiotropium bromide
Formule: C₁₉H₂₂BrNO₄S₂
MW: 472,41 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD00867027
Numéro CAS: 136310-93-5
Merck Index: 14,09454
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe8668e0529718e5e90d018ffc720de73b49b914&vid=fe8668e0529718e5e90d018ffc720de73b49b914&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité