Trimethyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester
T3033-1G T3033-5G
TCIAT3033-1GEA 171 EUR InStock
TCIAT3033-1G TCIAT3033-5G
Trimethyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Trimethyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate (cis and trans mixture)
Formule: C₁₂H₁₈O₆
MW: 258,27 g/mol
Point de fusion: 46°C
Numéro CAS: 52831-11-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0693e6c5ea9b1cdcc7cbbdafea7dfb189a8479&vid=5f0693e6c5ea9b1cdcc7cbbdafea7dfb189a8479&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité