7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane ≥99.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
T3034-1G T3034-5G
TCIAT3034-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT3034-1G TCIAT3034-5G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane ≥99.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Formule: C₁₂H₄N₄
MW: 204,19 g/mol
Point de fusion: 289°C
Numéro MDL: MFCD00011664
Numéro CAS: 1518-16-7
EINECS: 216-174-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73361fccd836fa12aad76d26fe95cf36bd5feb35&vid=afe40919acafe8540532b3113948d9c50e474590&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité