1,3,6,8-Tetraphenylpyrene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T3042-50MG T3042-200MG
TCIAT3042-50MGEA 116 EUR InStock
TCIAT3042-50MG TCIAT3042-200MG
1,3,6,8-Tetraphenylpyrene ≥98.0% (par HPLC)
1,3,6,8-Tetraphenylpyrene
Formule: C₄₀H₂₆
MW: 506,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021662
Numéro CAS: 13638-82-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b333136cf9f16028c7d26ab417c39b00732f276b&vid=b333136cf9f16028c7d26ab417c39b00732f276b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité