3,3',5,5'-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)-2,2'-biphényldiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3052-1G T3052-5G
TCIAT3052-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT3052-1G TCIAT3052-5G
3,3',5,5'-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)-2,2'-biphényldiol ≥98.0% (par GC)
3,3',5,5'-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)-2,2'-biphényldiol
Formule: C₂₈H₄₂O₂
Numéro MDL: MFCD00085287
Numéro CAS: 6390-69-8
EINECS: 407-920-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a317434e0e284dec1c365cfa8ff31ff4eaaea86d&vid=a317434e0e284dec1c365cfa8ff31ff4eaaea86d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité