3-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)pyridine
T3055-200MG T3055-1G
TCIAT3055-200MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAT3055-200MG TCIAT3055-1G
3-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
3-(2-Thienyl)pyridine
Formule: C₉H₇NS
MW: 161,23 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD01860052
Numéro CAS: 21298-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74fd2c800231ad57328c6f4eabf8fc2564297aee&vid=74fd2c800231ad57328c6f4eabf8fc2564297aee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité