Tinidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[2-(Ethylsulphonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(2-(Ethylsulphonyl)ethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
T3058-5G T3058-25G
TCIAT3058-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT3058-5G TCIAT3058-25G
Tinidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tinidazole
Formule: C₈H₁₃N₃O₄S
MW: 247,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057217
Numéro CAS: 19387-91-8
EINECS: 243-014-4
Merck Index: 14,09447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11097366018dc26b8ad9657983d048e762048289&vid=11097366018dc26b8ad9657983d048e762048289&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité