4,4',4''-Tris(diphenylamino)triphenylamine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N1,N1-Bis(4-(diphenylamino)phenyl)-N4,N4-diphenylbenzene-1,4-diamine, TDATA
T3062-200MG T3062-1G
TCIAT3062-200MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAT3062-200MG TCIAT3062-1G
4,4',4''-Tris(diphenylamino)triphenylamine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
4,4',4''-Tris(diphenylamino)triphenylamine
Formule: C₅₄H₄₂N₄
MW: 746,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310677
Numéro CAS: 105389-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=431059f087888d6b43a93ef9a057067b3bf1fc0f&vid=431059f087888d6b43a93ef9a057067b3bf1fc0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité