Tetrachlorophthalonitrile ≥96.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T3067-5G T3067-25G
TCIAT3067-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT3067-5G TCIAT3067-25G
Tetrachlorophthalonitrile ≥96.0% (par GC, azote total)
Tetrachlorophthalonitrile
Formule: C₈Cl₄N₂
MW: 265,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019740
Numéro CAS: 1953-99-7
EINECS: 217-783-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feb4a1a017f50071efdb5ead47419fabea4c6a8e&vid=feb4a1a017f50071efdb5ead47419fabea4c6a8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 249.0 to 253.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité