1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
T3069-5G T3069-25G
TCIAT3069-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT3069-5G TCIAT3069-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥95.0% (par GC)
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formule: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00155961
Numéro CAS: 16627-68-2
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516142aa0bb3f1323c3fd668189547e359a170fc&vid=516142aa0bb3f1323c3fd668189547e359a170fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité