Tris Dodecyl sulphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: Lauryl sulphate tris salt, Dodecyl sulphate tris(hydroxymethyl)aminomethane salt
T3071-250MG T3071-1G
TCIAT3071-250MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAT3071-250MG TCIAT3071-1G
Tris Dodecyl sulphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Tris Dodecyl sulphate
Formule: C₁₂H₂₆O₄S·C₄H₁₁NO₃
MW: 387,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043277
Numéro CAS: 50996-85-5
EINECS: 256-903-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dceb7b1fab2789eefd9a409045fb4223268dbe63&vid=dceb7b1fab2789eefd9a409045fb4223268dbe63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 96.0 %
Average molecular weight 384 to 390
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité