1,3,5-Tris(3-bromophenyl)benzene ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3''-Dibromo-5'-(3-bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T3073-1G T3073-5G
TCIAT3073-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT3073-1G TCIAT3073-5G
1,3,5-Tris(3-bromophenyl)benzene ≥96.0% (par HPLC)
1,3,5-Tris(3-bromophenyl)benzene
Formule: C₂₄H₁₅Br₃
MW: 543,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD02323390
Numéro CAS: 96761-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c335c0f1f1fe392fb92461551969bae6a97528f&vid=8c335c0f1f1fe392fb92461551969bae6a97528f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité