1-(4-(Trifluorométhyl)benzyl)pipérazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Trifluoromethylbenzyl)piperazine
T3075-1G T3075-5G
TCIAT3075-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT3075-1G TCIAT3075-5G
1-(4-(Trifluorométhyl)benzyl)pipérazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-(Trifluorométhyl)benzyl)pipérazine
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂
MW: 244,26 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD03407490
Numéro CAS: 107890-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e69df65f46e4373069ab9b0b317c8fb30cab5055&vid=e69df65f46e4373069ab9b0b317c8fb30cab5055&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité