(R,R)-Ts-DENEB®
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chloro[(R,R)-N-[2-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]amino-1,2-diphenylethyl]-p-toluenesulphonamide]ruthenium(II), Chloro[(R,R)-N-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]-N'-(p-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II)
T3078-200MG T3078-1G
TCIAT3078-200MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAT3078-200MG TCIAT3078-1G
(R,R)-Ts-DENEB®
(R,R)-Ts-DENEB®
Formule: C₃₁H₃₃ClN₂O₃RuS
MW: 650,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD20922902
Numéro CAS: 1333981-84-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=702ea7976455c251a42537ffbca1c00500e48240&vid=702ea7976455c251a42537ffbca1c00500e48240&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Content (Ruthenium) 12 to 17 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité