4-(Trifluorométhyl)pipéridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3081-1G T3081-5G
TCIAT3081-1GEA 88 EUR InStock
TCIAT3081-1G TCIAT3081-5G
4-(Trifluorométhyl)pipéridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluorométhyl)pipéridine
Formule: C₆H₁₀F₃N
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00102068
Numéro CAS: 657-36-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=945352c9f69efa0c2899e7e32e5b1ba1f7cda3d7&vid=945352c9f69efa0c2899e7e32e5b1ba1f7cda3d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité