Nitrate de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T3082-5G T3082-25G
TCIAT3082-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT3082-5G TCIAT3082-25G
Nitrate de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nitrate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀N₂O₃
MW: 192,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041978
Numéro CAS: 1941-26-0
EINECS: 217-725-5
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76bcda5270a841e3d48aeadb1df9d8f99b7dfd10&vid=76bcda5270a841e3d48aeadb1df9d8f99b7dfd10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité