2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T3086-1G T3086-5G
TCIAT3086-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT3086-1G TCIAT3086-5G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Numéro MDL: MFCD00040756
Numéro CAS: 52516-30-0
EINECS: 257-988-3
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24d448672eabaebde309db5abb1e847baa02fb4&vid=f24d448672eabaebde309db5abb1e847baa02fb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité