4,4,5,5-Tétraméthyl-2-(3-pérylényl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)perylene, (3-Perylenyl)boronic Acid Pinacol Ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(perylen-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
T3089-200MG T3089-1G
TCIAT3089-200MGEA 129 EUR InStock
TCIAT3089-200MG TCIAT3089-1G
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-(3-pérylényl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-(3-pérylényl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₂₆H₂₃BO₂
MW: 378,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD28098461
Numéro CAS: 950761-81-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21cd9c0295bcadbf4904b8ec96ace32e048ab5ba&vid=21cd9c0295bcadbf4904b8ec96ace32e048ab5ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité