2-(Trifluorométhoxy)benzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
T3092-1G T3092-5G
TCIAT3092-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT3092-1G TCIAT3092-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085176
Numéro CAS: 175205-64-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a84ca5b5fa715760cc0fdaaa33e5212c4eed43&vid=b7a84ca5b5fa715760cc0fdaaa33e5212c4eed43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité