3-[3-(Trifluorométhyl)phényl]-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
T3095-1G T3095-5G
TCIAT3095-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT3095-1G TCIAT3095-5G
3-[3-(Trifluorométhyl)phényl]-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3-[3-(Trifluorométhyl)phényl]-1-propanol
Formule: C₁₀H₁₁F₃O
MW: 204,19 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Numéro MDL: MFCD08706408
Numéro CAS: 78573-45-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbd6321de95e1a6891d86a1d2f059f506aea3bba&vid=dbd6321de95e1a6891d86a1d2f059f506aea3bba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité