Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT3096-100GEA 187 EUR InStock
TCIAT3096-100G TCIAT3096-25G
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥80.0% (par GC)
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Formule: C₅₁H₉₈O₆
MW: 807,34 g/mol
Point d'ébullition: 320°C
Numéro MDL: MFCD00008995
Numéro CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité