2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trichloro-5-formylpyrimidine, 2,4,6-Trichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde
T3100-1G T3100-5G
TCIAT3100-1GEA 22 EUR InStock
TCIAT3100-1G TCIAT3100-5G
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₅HCl₃N₂O
MW: 211,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD02257700
Numéro CAS: 50270-27-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0a378ea313e7ff54c76fe4033f3de333d246afd&vid=f0a378ea313e7ff54c76fe4033f3de333d246afd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité