Talniflumate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl 2-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)nicotinate
T3101-200MG T3101-1G
TCIAT3101-200MGEA 173 EUR InStock
TCIAT3101-200MG TCIAT3101-1G
Talniflumate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Talniflumate
Formule: C₂₁H₁₃F₃N₂O₄
MW: 414,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866135
Numéro CAS: 66898-62-2
Merck Index: 14,09044
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d66860ef19a2b0fded445a8530f2ed7cfb55b91&vid=7d66860ef19a2b0fded445a8530f2ed7cfb55b91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité