Thioridazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3102-5G T3102-25G
TCIAT3102-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAT3102-5G TCIAT3102-25G
Thioridazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Thioridazine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₇ClN₂S₂
Numéro MDL: MFCD00012655
Numéro CAS: 130-61-0
EINECS: 204-992-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09359
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b827296eb623fdfe15d8139cb7a540874b0ff93d&vid=b827296eb623fdfe15d8139cb7a540874b0ff93d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité