L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
DL-Thréonine 97,0 Titrimetric (contains DL-Allothreonine)
Fournisseur: TCI
T3105-25G T3105-100G
TCIAT3105-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT3105-25G TCIAT3105-100G
DL-Thréonine 97,0 Titrimetric (contains DL-Allothreonine)
DL-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD00063722
Numéro CAS: 80-68-2
EINECS: 201-300-6
Merck Index: 14,09380
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27dd7a48d95ebc8f74db37f65fefe293b0d58ed6&vid=27dd7a48d95ebc8f74db37f65fefe293b0d58ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité