L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tazarotene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 6-((4,4-dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinate
T3108-10MG T3108-100MG
TCIAT3108-10MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAT3108-10MG TCIAT3108-100MG
Tazarotene ≥98.0% (par GC)
Tazarotene
Formule: C₂₁H₂₁NO₂S
MW: 351.46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867628
Numéro CAS: 118292-40-3
Merck Index: 14,09081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5187f466e82ab77bb32bf9c5df7ad9b4fc02e29&vid=b5187f466e82ab77bb32bf9c5df7ad9b4fc02e29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité