Teniposide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
T3109-20MG T3109-100MG
TCIAT3109-20MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAT3109-20MG TCIAT3109-100MG
Teniposide ≥98.0% (par HPLC)
Teniposide
Formule: C₃₂H₃₂O₁₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866516
Numéro CAS: 29767-20-2
EINECS: 249-831-2
Merck Index: 14,09145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3142fe007cde47fbd57dd4704e2a52892993e803&vid=3142fe007cde47fbd57dd4704e2a52892993e803&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -107.0 to -115.0 deg (C=1, CHCl3:MeOH=9:1)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité