Ticlopidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triclopidine hydrochloride, Ticlopidine HCl, 5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
T3110-5G T3110-25G
TCIAT3110-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT3110-5G TCIAT3110-25G
Ticlopidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ticlopidine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₄ClNS
MW: 300,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079606
Numéro CAS: 53885-35-1
EINECS: 258-837-4
Merck Index: 14,09421
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02d2e82711b5d3ca3f27648933f83881f4e921b9&vid=02d2e82711b5d3ca3f27648933f83881f4e921b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité