Triethylene Glycol Mono(2-propynyl) ether ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Propargyl-PEG3-alcohol, 2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, Triethylene Glycol Monopropargyl ether
T3114-1G T3114-5G
TCIAT3114-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAT3114-1G TCIAT3114-5G
Triethylene Glycol Mono(2-propynyl) ether ≥96.0% (par GC)
Triethylene Glycol Mono(2-propynyl) ether
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD13189984
Numéro CAS: 208827-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e157451e8ee7520436819db725b0788cc39da7fb&vid=e157451e8ee7520436819db725b0788cc39da7fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité