4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzimidamide hydrochloride
T3115-200MG T3115-1G
TCIAT3115-200MGEA 88 EUR InStock
TCIAT3115-200MG TCIAT3115-1G
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Formule: C₈H₇F₃N₂·HCl
MW: 224,61 g/mol
Point de fusion: 167°C
Numéro MDL: MFCD04114431
Numéro CAS: 38980-96-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d422efc182901b0deca0d60c4803a116d4c5aac&vid=5d422efc182901b0deca0d60c4803a116d4c5aac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité