3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(9H-Carbazol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (9H-Carbazol-3-yl)boronic acid Pinacol ester
T3117-1G T3117-5G
TCIAT3117-1GEA 55 EUR InStock
TCIAT3117-1G TCIAT3117-5G
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (par GC)
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formule: C₁₈H₂₀BNO₂
MW: 293,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD16996081
Numéro CAS: 855738-89-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7336292301538bfcf6856bb70d2eea0b1b7f01b1&vid=7336292301538bfcf6856bb70d2eea0b1b7f01b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité