1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3-Trimethylnaphtho[1,2-d]pyrrole
T3119-5G T3119-25G
TCIAT3119-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAT3119-5G TCIAT3119-25G
1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole
Formule: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD06651515
Numéro CAS: 881219-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3432b2f8e97b8ea00740a6c8a32de3a6634a9f7&vid=a3432b2f8e97b8ea00740a6c8a32de3a6634a9f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité