2,4,6-Trichlorophényle formiate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Formic Acid 2,4,6-Trichlorophenyl Ester, 2,4,6-Trichlorophenyl Formate
T3121-5G T3121-1G
TCIAT3121-5GEA 88 EUR InStock
TCIAT3121-5G TCIAT3121-1G
2,4,6-Trichlorophényle formiate ≥97.0% (par HPLC)
2,4,6-Trichlorophényle formiate
Formule: C₇H₃Cl₃O₂
MW: 225,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD27996252
Numéro CAS: 4525-65-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8a1352773feca3e04b69a6f790a579c765f5419&vid=f8a1352773feca3e04b69a6f790a579c765f5419&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité