Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O,N,N'-Triisopropylisourea ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Isopropyl N,N'-Diisopropylcarbamimidate, N,N'-Diisopropylcarbamimidic Acid Isopropyl Ester

T3123-5ML T3123-25ML
TCIAT3123-5MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAT3123-5ML TCIAT3123-25ML
O,N,N'-Triisopropylisourea ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
O,N,N'-Triisopropylisourea


Formule: C₁₀H₂₂N₂O
MW: 186,30 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 63460-32-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c91e32d6913c51af614e21fa2773451e2c0af3a&vid=4c91e32d6913c51af614e21fa2773451e2c0af3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité