2,3,6-Trifluorophénol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T3129-1G T3129-5G
TCIAT3129-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT3129-1G TCIAT3129-5G
2,3,6-Trifluorophénol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,6-Trifluorophénol
Formule: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061214
Numéro CAS: 113798-74-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=400c4f0369dad8212661ee6162cc563b9603e119&vid=400c4f0369dad8212661ee6162cc563b9603e119&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité