L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tianeptine sodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-[[3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl]amino]heptanoic acid S,S-dioxide sodium salt hydrate
T3131-200MG T3131-1G
TCIAT3131-200MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAT3131-200MG TCIAT3131-1G
Tianeptine sodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Tianeptine sodium salt hydrate
Formule: C₂₁H₂₄ClN₂NaO₄S·xH₂O
MW: 458.93 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00879851
Numéro CAS: 30123-17-2
EINECS: 250-059-3
Merck Index: 14,09420
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec5c1692eb584f7f9dfe0bc2fb17de2c86916f01&vid=b9cd0e26ce542496828e343bd37ebd312c4a1fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
Water 3.0 to 7.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité